Läs mer
2-Propanol, HPLC Grade, 99.7+%
Produktkod. 11328147
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328147 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11328147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022906.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Maximum level of impurities: Evaporation residue 3ppm, H2O 0.05%, Chlorinated pesticides 5ppt | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
2-Propanol is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt 90°C
Färg Colorless
Densitet 0.785 g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt 12°C (53°F)
Tändpunkt 455°C (851°F)
Odör Alcohol-like
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.377
Analysprocentintervall >99.7%
Beilstein 635639
Kokpunkt 82°C to 83°C
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Formel vikt 60.1
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .