Description
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Propanol |
| Smältpunkt | -90 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,785 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 0.02 |
| Flampunkt | 12 °C (53,6 °F) |
| Tändpunkt | 750 °F |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Propanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.