Läs mer
2-Propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Solstice
Produktkod. 15664730
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15664730 1 L 1 L
15674730 2.5 L 2.5 L
15694730 6 x 1 L Paket med 6
15684730 4 x 2.5 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15664730 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 349651L
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CHROMASOLV™ LC-MS
  • För analys av LC-MS och LC-UV spårmetaller
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
  • Låglutningsbaslinjedrift
  • Låga halter av spårmetaller
  • Inga icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Färg Färglös
Densitet 0,785 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.02
Flampunkt 12 °C (53,6 °F)
Tändpunkt 750 °F
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 44 mmHg (25 °C), 33 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN1219
Beilstein 635639
Formel vikt 60,1 g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet LC-MS CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol