Läs mer
2-propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15684730
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15684730
Brand: Honeywell-Chromasolv 349654X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ LC-MS
  • För LC-MS och LC-UV spårmetallanalys
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
  • Baslinjedrift med låg gradient
  • Låga halter av spårmetaller
  • Inga icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -89.5°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™ LC-MS
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.785 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 77°C to 83°C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHOH
UN-nummer UN1219
Beilstein 635639
Formel vikt 60.11
Procent renhet >99.9%
Kvalitet LC-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol