Läs mer
2-propanol, puriss.,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Produktkod. 15622530
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15622530 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15692520 4 x 2.5 L Poly flaska Paket med 4
15602530 4 x 5 L Poly flaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15622530 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 241376X1L
Request Bulk or Custom Format
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP,≥ 99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -85°C
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Färg Färglös
Densitet 0.785g/mL at 25°C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.02
Flampunkt 12°C (53.6°F)
Tändpunkt 750°F
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Vätska
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
UN-nummer UN1219
Beilstein 635639
Kokpunkt 82°C
Formel vikt 60.1g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.