Läs mer
2-propanol, puriss.,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propanol |
| Smältpunkt | -85°C |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.785g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 82°C |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Explosionsgräns | 0.02 |
| Flampunkt | 12°C (53.6°F) |
| Tändpunkt | 750°F |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Propanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.