Läs mer
2-Propanol, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15612530
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
160 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
160kg
2.5 L
20kg
25 L
5 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15612530 5 L 5 L
15612520 100 mL 100ml
15652520 1 L 1 L
15662520 2.5 L 2.5 L
15622520 10 L 10 L
15682520 25 L 25 L
15672520 20 kg 20kg
15642520 160 kg 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15612530 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 241375L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3225.00 SEK
    426.37 SEK / 5 L
    Save 2798.63 SEK
    86% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.BP, USP
Densitet 0,785 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 0.02
Flampunkt 12 °C (53,6 °F)
Tändpunkt 750 °F
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C)
UN-nummer 1219
Beilstein 635639
Formel vikt 60,1 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.