Läs mer
1LT 2-Propanol puriss. p.a., ACS reagent, =99.8% (GC)
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 59300-1L
1LT 2-Propanol puriss. p.a., ACS reagent, =99.8% (GC)
Beskrivning
Säkerhet och hantering
- 2-Propanol
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.