Läs mer
2-propanol, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Reag. USP , Honeywell Riedel-de Haen™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propanol |
| Smältpunkt | -90°C |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | 1 |
| Densitet | 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C) |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Flampunkt | 12°C |
| Beilstein | 635639 |
| Kokpunkt | 77°C to 83°C (1013 hPa) |
| Kvalitet | ACS |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Propanol
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol