Läs mer
2-propanol, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Reag. USP , Honeywell Riedel-de Haen™
Produktkod. 16625923
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16625923 6 x 1 L
16615923 4 x 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16625923 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 722996X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -90°C
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 6 x 1 L
Flampunkt 12°C
Kokpunkt 77°C to 83°C (1013 hPa)