Läs mer
2-Propanol, puriss. p.a., ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur., Solstice
Produktkod. 15673990
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
155 kg
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Metalltrumma
Plastflaska
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
155kg
2.5 L
25 L
5 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15673990 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15663990 1 L Glasflaska 1 L
15653990 1 L Plastflaska 1 L
15683990 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15624000 5 L Plastflaska 5 L
15633990 10 L Rostfri stålburk 10 L
15693990 25 L Burk i rostfritt stål 25 L
15643990 155 kg Metalltrumma 155kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15673990 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 335392.5L
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Densitet 0,785 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.02
Flampunkt 12 °C (53,6 °F)
Tändpunkt 750 °F
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C)
UN-nummer UN1219
Beilstein 635639
Formel vikt 60,1 g/mol
Procent renhet ≥99,8 % (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol