Läs mer
2-propanol, puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur., Honeywell
Produktkod. p-7073720
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
155 kg
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Metalltrumma
Plastflaska
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
155kg
2.5 L
25 L
5 L
Produktkod. 15663990
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 335391LGL
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Densitet 0.785g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.02
Flampunkt 12°C (53.6°F)
Tändpunkt 750°F
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
UN-nummer UN1219
Beilstein 635639
Formel vikt 60.1g/mol
Procent renhet ≥99.8% (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.