Läs mer
2-propanol, puriss. pa, Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. PH. EUR., Reag. USP , Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
- prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
- lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
- variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
- alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propanol |
| Namnnotering | puriss. p.a., Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. PH. EUR., Reag. USP |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Densitet | 0.784 - 0.786 g/cm3 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 12°C |
| Förpackning | Poly flaska |
| UN-nummer | UN1219 |
| Beilstein | 635639 |
| Kokpunkt | 77°C to 83°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Propanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.