Läs mer
2-Propanol, halvledarkvalitet, 99,5 % min
Produktkod. 11420500
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420500 500 mL 500ml
11363567 1 L 1 L
11343567 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420500 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 019397.AP
Request Bulk or Custom Format
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Avdunstningsrester 5ppm, Löslighet i H2O P.T., H2O (efter Karl Fischer titrn) 0,05%, Syraprocent 0,2 meq/g, Alkalinitet 0,1 meq/g, Cl 0,2ppm, PO4 0,5 ppm | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
2-Propanol används som lösningsmedel för tandkött, hartser, alkaloider och eteriska oljor, som denatureringsmedel för etylalkohol och används i lotioner och kosmetika. Det används vid rengöring av tangentbord, LCD-skärmar och bärbara datorer, som ett vätmedel i fontänlösningen som används vid litografisk tryckning, och används ofta som lösningsmedel för fransk polering av schellack som används vid skåptillverkning. Det fungerar som hydridkälla i Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktionen. Det spelar en viktig roll vid DNA-extraktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt °C to 90°C
Färg Färglös
Densitet 0.785
Kokpunkt 82°C to 83°C
Flampunkt 12°C (53°F)
Tändpunkt 455°C (851°F)
Analysprocentintervall 99.5% min.
Odör Alcohol-like
Brytningsindex 1.377
Kvantitet 500 mL
Beilstein 635639
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Formel vikt 60.1
Ångtryck 48 hPa (36mm Hg at 20°C)
Kvalitet Halvledare
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2-Propanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.