Läs mer
2-propanol, syntesklass, Scharlab
Produktkod. 11320456
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11320456 5 L 5 L
1 options
Produktkod. 11320456 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AL0310005P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för användning i lösningsmedel för vätskekromatografi, i frostskyddsmedel och i kosmetika.
  • Synonymer: isopropylalkohol, isopropanol, iso-propanol, dimetylkarbinol, 2-hydroxipropan
  • Molekylformel: C 3 H 8 O
  • Molar massa: 60,10 g/mol
  • CAS: 67-63-0
  • EIN ECS nr: 200-661-7
  • Dielektrisk konstant: 18,3 vid 25 °C
Specifikationer
Smältpunkt -89.5°C
CAS 67-63-0
Färg Färglös
Densitet 0.78g/cm3
Kvantitet 5 L
Flampunkt 12°C
Identifiering Passes Test
Tändpunkt 425°C
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0.005% max
Molekylformel C3H8O
Ångtryck 43hPa at 20°C
Vatten 0.1% max
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Kokpunkt 82.4°C
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)O
IUPAC-namn propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formel vikt 60.1g/mol
Procent renhet 99.5% min
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol, för syntes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .