Läs mer
2-Propen-1-yl 2-amino-alpha-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propen-1-Yl 2-Amino-Alpha-(Hydroxyimino)-4-Thiazoleacetate |
| CAS | 188568-24-3 |
| Molekylformel | C8 H9 N3 O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O3S/c1-2-3-14-7(12)6(11-13)5-4-15-8(9)10-5/h2,4,13H,1,3H2,(H2,9,10)/b11-6- |
| LEDER | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)OCC=C |
| IUPAC-namn | prop-2-enyl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.24 |
| Formel vikt | 227.036 |