Läs mer
2-propen-1-sulfonsyranatriumsalt, 95 %, praktiskt. Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10249700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10249700 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10249700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418370250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2495-39-8 | C3H5NaO3S | 144.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt
Namnnotering pract., 95%
CAS 2495-39-8
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Flampunkt >100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H5NaO3S
Linjär formel CH2CHCH2SO3Na
MDL-nummer MFCD00051416
Kvantitet 25 g
Synonym sodium allylsulfonate, sodium prop-2-ene-1-sulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid, sodium salt, sodium allyl sulfonate, sodium 2-propene-1-sulfonate, unii-7sgf7tb9o2, sodium prop-2-enesulphonate, allylsulfonic acid sodium salt, sodium allysulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid sodium salt
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/25mL. Other solubilities: soluble in alcohol
InChI-nyckel DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M
LEDER C=CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;prop-2-en-l-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 144.13
PubChem CID 23690996
Formel vikt 144.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.