Läs mer
2-Propenylfuran (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propenylfuran |
| CAS | 75135-41-0 |
| Molekylformel | C7H8O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h2-3,5-6H,1,4H2 |
| LEDER | C=CCC1=CC=CO1 |
| IUPAC-namn | 2-prop-2-enylfuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.14 |
| Formel vikt | 108.0575 |