missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Propenylfuran, TRC

Produktkod. 30423347
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423347 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423347 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8351901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Propenylfuran
CAS 75135-41-0
Molekylformel C7H8O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h2-3,5-6H,1,4H2
LEDER C=CCC1=CC=CO1
IUPAC-namn 2-prop-2-enylfuran
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Formel vikt 108.0575
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.