Läs mer
2-Propenylpropylpropanedioic Acid Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propenylpropylpropanedioic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 59726-38-4 |
| Molekylformel | C13 H22 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5H,1,6-10H2,2-4H3 |
| LEDER | CCCC(CC=C)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-prop-2-enyl-2-propylpropanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.31 |
| Formel vikt | 242.1518 |