Läs mer
2-Propionyl-4-methoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propionyl-4-methoxyaniline |
| CAS | 60997-56-0 |
| Molekylformel | C10H13NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Amino-5-methoxypropiophenone, 1-(2-Amino-5-methoxyphenyl)-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-10(12)8-6-7(13-2)4-5-9(8)11/h4-6H,3,11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1cc(OC)ccc1N |
| IUPAC-namn | 1-(2-amino-5-methoxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vikt | 179.0946 |