Läs mer
2-propionylfuran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326819
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326819 5 g 5g
11336819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26754.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3194-15-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3194-15-8
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.14
MDL-nummer MFCD00020936
InChI-nyckel HCPORNAVHSWTOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propionylfuran, 1-2-furyl propan-1-one, 1-furan-2-yl propan-1-one, 1-propanone, 1-2-furanyl, 2-furyl ethyl ketone, ethyl 2-furyl ketone, furyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-2-furyl, ethyl furyl ketone, 2-propanoylfuran
PubChem CID 76662
IUPAC-namn 1-(furan-2-yl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propionylfuran
Smältpunkt 26°C to 30°C
Kokpunkt 53°C to 55°C (1 mmHg)
Odör Characteristic
Kvantitet 5 g
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.