Läs mer
2-Propionylpyrrole, 99%
Produktkod. 11486826
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486826 1 g 1g
11496826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23954.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1073-26-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073-26-3
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD01696449
InChI-nyckel AEJPPSRYXGEVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propionylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl propan-1-one, 2-pyrryl ethyl ketone, ethyl 2-pyrrolyl ketone, alpha-propionylpyrrole, 1-2-pyrrolyl-1-propanone, alpha-pyrryl ethyl ketone, 1-propanone, 1-pyrrol-2-yl, 1-1h-pyrrol-2-yl-1-propanone, unii-hgs11xf57f
PubChem CID 61260
IUPAC-namn 1-(lH-pyrrol-2-yl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propionylpyrrole
Smältpunkt 48°C to 51°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 123.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.