Läs mer
2-Propionylthiazole, 99%
Produktkod. 11400317
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400317 2 g 2g
11410317 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21711.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 43039-98-1 | C6H7NOS | 141.188 g/mol
Används som smakämne och doftkemiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Används som smakämnen och doftkemiska föreningar.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 43039-98-1
Molekylformel C6H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 141.188
MDL-nummer MFCD01681404
InChI-nyckel TYRAENAWSLPSLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propionylthiazole, 1-thiazol-2-yl propan-1-one, 2-propionyl thiazole, thiazole, 2-propionyl, 1-propanone, 1-2-thiazolyl, 1-2-thiazolyl-1-propanone, ethyl 2-thiazolyl ketone, 1-1,3-thiazol-2-yl propan-1-one, 2-propionylthiazol, unii-05cb62uh9k
PubChem CID 65288
IUPAC-namn 1-(1,3-tiazol-2-yl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propionylthiazole
Densitet 1.174
Kokpunkt 110°C (5 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 141.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.