Läs mer
2-Propoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propoxybenzoic Acid |
| CAS | 2100-31-4 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Salicylic Acid Propyl Ether, o-Propoxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCCOc1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-propoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |