Läs mer
2-Propoxyetanol, 98 %, ren
Produktkod. 10541734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10541734 5 kg Metalltrumma 5kg
10299840 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10541734 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418400050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2807-30-9 | C5H12O2 | 104,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2807-30-9
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00072645
InChI-nyckel YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-propoxy, ethylene glycol monopropyl ether, propyl cellosolve, propoxyethanol, propyl glycol, 2-propoxyethan-1-ol, ektasolve ep, 2-propyloxy ethanol, n-propoxyethanol, ethylene glycol mono-n-propyl ether
PubChem CID 17756
IUPAC-namn 2-propoxietanol
LEDER CCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propoxyethanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -70,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 149,0 °C
Flampunkt 57 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Metalltrumma
Linjär formel CH3(CH2)2OCH2CH2OH
Brytningsindex 1,4120 till 1,4140
Kvantitet 5 kg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 104.15
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propoxyethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.