Läs mer
2-(Propyl-1,1-d2)pentanoic-3,3-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valproic acid 4,4,4',4'-d4 |
| CAS | 87745-17-3 |
| Molekylformel | C8 D4 H12 O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C)CC(CC([2 H])([2 H])C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4,4-dideuterio-2-(2,2-dideuteriopropyl)pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.24 |
| Formel vikt | 148.1401 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |