missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Propyl-1,3-dioxolane (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 3390-13-4 |
| Molekylformel | C6 H12 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dioxolane','2-propyl- (7CI','8CI','9CI','ACI), 2-Propyl-1,3-dioxolane (ACI), 2-(n-Propyl)-1,3-dioxolane, 2-Propyldioxolane, Butanal','cyclic 1,2-ethanediyl acetal, Butyraldehyde ethylene acetal, Butyraldehyde glycol acetal, NSC 86115 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-6-7-4-5-8-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCC1OCCO1 |
| IUPAC-namn | 2-propyl-1,3-dioxolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.158 |
| Formel vikt | 116.0837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?