Läs mer
2-Propyl-1-heptanol, TRC
Produktkod. 30137259
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137259 5 g
17982495 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137259 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8358205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10042-59-8
Molekylformel C10 H22 O
Molekylvikt (g/mol) 158.28
Synonym 1-Heptanol, 2-propyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Propyl-1-heptanol (ACI), 2-Propylheptanol, 2-Propylheptyl alcohol
IUPAC-namn 2-propylheptan-1-ol
LEDER CCCCCC(CO)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propyl-1-heptanol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H22O/c1-3-5-6-8-10(9-11)7-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Formel vikt 158.1671