missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Propyl-2-heptenal (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propyl-2-heptenal (Technical Grade) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-3-5-6-8-10(9-11)7-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b10-8+ |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?