missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(+/-)-2-Propyl-4-pentenoic Acid, TRC

Produktkod. 30003593
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003593 500 mg
17984225 100 mg
17984175 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP838305500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1575-72-0
Molekylformel C8 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 142.2
Synonym 4-Pentenoic acid, 2-propyl-, Pentanoic acid, 2-(2-propenyl)-, 2-Propyl-4-pentenoic acid, (±)-2-n-Propyl-4-pentenoic acid, 2-Allylpentanoic acid, 2-n-Propyl-4-pentenoic acid
IUPAC-namn 2-propylpent-4-enoic acid
LEDER CCCC(CC=C)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Propyl-4-pentenoic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h3,7H,1,4-6H2,2H3,(H,9,10)
Formel vikt 142.0994
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.