missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Propyl-(E)-2-pentenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propyl-(E)-2-pentenoic Acid |
| CAS | 33786-47-9 |
| Molekylformel | C8 H14 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Pentenoic acid','2-propyl-','(2E)-, 2-Pentenoic acid','2-propyl-','(E)- (8CI), (2E)-2-Propyl-2-pentenoic acid, (E)-2-Propylpent-2-enoic acid, (E)-2-n-Propyl-2-pentenoic acid, 2-Propyl-(E)-2-pentenoic acid, trans-2-Propyl-2-pentenoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H,9,10)/b7-5+ |
| LEDER | CCC\C(=C/CC)\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-2-propylpent-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vikt | 142.0994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?