Läs mer
2-Propylfuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propylfuran |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3 |
| Formel vikt | 110.0732 |
| Procent renhet | >95% |