Läs mer
2-Propylglutaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propylglutaric Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-2-3-6(8(11)12)4-5-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 174.0892 |
| Procent renhet | >95% |