Läs mer
2-Propylhexanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propylhexanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 5162-60-7 |
| Molekylformel | C10H20O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Octanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-6-8-9(7-5-2)10(11)12-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(OC)C(CCC)CCCC |
| IUPAC-namn | methyl 2-propylhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.26 |
| Formel vikt | 172.1463 |