Läs mer
2-Propylhexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propylhexanoic Acid |
| CAS | 3274-28-0 |
| Molekylformel | C9 H18 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Propylhexanoic Acid, 4-Octanecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-7-8(6-4-2)9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCCCC(CCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-propylhexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.24 |
| Formel vikt | 158.1307 |