missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Propylmalonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propylmalonic Acid |
| CAS | 616-62-6 |
| Molekylformel | C6H10O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Propylpropanedioic Acid, 1,1-Butanedicarboxylic Acid, Propylmalonic Acid, alpha-Carboxyvaleric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c1-2-3-4(5(7)8)6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | CCCC(C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-propylpropanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vikt | 146.0579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?