missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Propylmalonic Acid, TRC

Produktkod. 30425200
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425200 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30425200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83595350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Propylmalonic Acid
CAS 616-62-6
Molekylformel C6H10O4
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Propylpropanedioic Acid, 1,1-Butanedicarboxylic Acid, Propylmalonic Acid, alpha-Carboxyvaleric Acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c1-2-3-4(5(7)8)6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
LEDER CCCC(C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-propylpropanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Formel vikt 146.0579
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.