Läs mer
2-Propyloxybenzamidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propyloxybenzamidine','Hydrochloride |
| CAS | 57075-84-0 |
| Molekylformel | C10 H14 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzenecarboximidamide','2-propoxy-','hydrochloride (1:1), Benzenecarboximidamide','2-propoxy-','monohydrochloride (9CI), 2-Propoxybenzamidine hydrochloride, 2-Propyloxybenzamidine hydrochloride, 2-Propoxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 2-Propoxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 2-Propyloxybenzimidamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O.ClH/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12;/h3-6H,2,7H2,1H3,(H3,11,12);1H |
| LEDER | Cl.CCCOc1ccccc1C(=N)N |
| IUPAC-namn | 2-propoxybenzenecarboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.69 |
| Formel vikt | 214.0873 |