Läs mer
2-Propyloxybenzamidine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 2-Propyloxybenzamidine','Hydrochloride |
| CAS | 57075-84-0 |
| Molekylformel | C10 H14 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzenecarboximidamide','2-propoxy-','hydrochloride (1:1), Benzenecarboximidamide','2-propoxy-','monohydrochloride (9CI), 2-Propoxybenzamidine hydrochloride, 2-Propyloxybenzamidine hydrochloride, 2-Propoxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 2-Propoxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 2-Propyloxybenzimidamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O.ClH/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12;/h3-6H,2,7H2,1H3,(H3,11,12);1H |
| LEDER | Cl.CCCOc1ccccc1C(=N)N |
| IUPAC-namn | 2-propoxybenzenecarboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.69 |
| Formel vikt | 214.0873 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?