Läs mer
2-Propylpentanamide, Mikromol™
Produktkod. 17932876
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17932876 100 mg
1 options
Produktkod. 17932876 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0751.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Propylpentanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propylpentanamide
CAS 2430-27-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Propylpentanamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H17 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Propylpentanamide, Valproic Acid Imp. F (EP), Valproic Acid Impurity F
InChI formel InChI=1S/C8H17NO/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,10)
LEDER CCCC(CCC)C(=O)N
IUPAC-namn 2-propylpentanamide
Molekylvikt (g/mol) 143.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 143.131 g/mol