Läs mer
2-Propylpentanenitrile, Mikromol™
Produktkod. 17900696
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17900696 100 mg
1 options
Produktkod. 17900696 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0751.09
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Propylpentanenitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propylpentanenitrile
CAS 13310-75-3
Analyt- eller komponentnamn 2-Propylpentanenitrile
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H15 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Propylpentanenitrile, Valproic Acid Imp. I (EP), Valproic Acid Impurity I
InChI formel InChI=1S/C8H15N/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8H,3-6H2,1-2H3
LEDER CCCC(CCC)C#N
IUPAC-namn 2-propylpentanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 125.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 125.1204 g/mol