Läs mer
2-Propylpentanoic-d15 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valproic-D15 Acid |
| CAS | 362049-65-8 |
| Molekylformel | C8 D15 H O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Pentanoic-2,3,3,4,4,5,5,5-d8 acid, 2-(propyl-d7)- (9 CI), Pentadecadeuterovalproic acid, 2-(Propyl-d7)pentanoic-2,3,3,4,4,5,5,5-d8 acid, Valproic acid-d15, Valproic-D15 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,3,4,4,5,5,5-octadeuterio-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.3039 |
| Formel vikt | 159.2092 g/mol |
| Visa mer |