Läs mer
2-Propylpyridin-4-carboxamide, Mikromol™
Produktkod. 30051612
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051612 25 mg
1 options
Produktkod. 30051612 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0844.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Propylpyridin-4-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propylpyridin-4-carboxamide
CAS 80944-48-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Propylpyridin-4-carboxamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H12 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Propylpyridin-4-carboxamide, 2-Propyl-4-pyridinecarboxamide, 2-Propylisonicotinamide
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12)
LEDER CCCc1cc(ccn1)C(=O)N
IUPAC-namn 2-propylpyridine-4-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 164.095 g/mol