Läs mer
2-(propyltio)nikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10744573
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10744573 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10455302 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10744573 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB06368DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175135-22-5
Molekylformel C9H10NO2S
Molekylvikt (g/mol) 196.24
MDL-nummer MFCD00051682
InChI-nyckel CSMDLVRDBYKTAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-propylthio nicotinic acid, 2-n-propylthio nicotinic acid, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-propylthio, 2-propylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001579, 2-prop-1-ylsulphanyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-propylsulfanyl-nicotinic acid
PubChem CID 2774526
IUPAC-namn 2-propylsulfanylpyridin-3-karboxylsyra
LEDER CCCSC1=NC=CC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Propylthio)nicotinic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.26
Procent renhet 97%