Läs mer
2-(propyltio)pyridin-3-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10532462
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10532462 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10272342 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10532462 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB06371DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 175135-24-7
Molekylformel C9H10ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 215.70
MDL-nummer MFCD00052656
InChI-nyckel FTEUTJYYROCUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propylthio pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylthio nicotinoyl chloride, 2-propylthiopyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2-propylthio, 2-propylthio pyridine-3-carbonylchloride
PubChem CID 2774530
IUPAC-namn 2-propylsulfanylpyridin-3-karbonylklorid
LEDER CCCSC1=C(C=CC=N1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Propylthio)pyridine-3-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.7
Procent renhet 97%