Läs mer
2-Propyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1530-33-2 |
| Molekylformel | C21H22BrP |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Isopropyltriphenylphosphonium Bromide, (1-Methylethyl)triphenyl-phosphonium Bromide, Isopropyltriphenylphosphonium Bromide, (1-Methylethyl)triphenylphosphonium Bromide, NSC 113130 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22P.BrH/c1-18(2)22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-18H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | triphenyl(propan-2-yl)phosphanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.28 |
| Formel vikt | 384.0642 |