Läs mer
2-Propyn-1-ol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15819410
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15819410 1 L 1 L
15809410 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15819410 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8070501000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-19-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 56.06
Specifikationer
Smältpunkt -53°C
Densitet 0.95 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 114°C to 115°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002912
Kvantitet 1 L
Synonym 2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol, 2-Propyn-1-ol