Läs mer
2-Propynal (>85%, stabilized with Hydroquinone), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propynal |
| CAS | 624-67-9 |
| Molekylformel | C3 H2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2O/c1-2-3-4/h1,3H |
| LEDER | O=CC#C |
| IUPAC-namn | prop-2-ynal |
| Molekylvikt (g/mol) | 54.05 |
| Formel vikt | 54.0106 |