Läs mer
2-Pyrazine-d3-carboxylic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrazinecarboxylic Acid-d3 |
| CAS | 1794791-32-4 |
| Molekylformel | C5 D3 H N2 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 3,5,6-Trideuteriopyrazine-2-carboxylic acid, Pyrazine-2-carboxylic Acid-3,5,6-D3, 2-Pyrazine-d3-carboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3 H,(H,8,9)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c(nc1[2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,5,6-trideuteriopyrazine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.116 |
| Formel vikt | 127.0461 g/mol |
| Visa mer |